Läs mer
Watson-Marlow 120-seriens drivenhet med pumphuvud
Flödeshastighet:
0,0001 till 36 ml/min
0,001 till 120 ml/min.
0,001 till 170 ml/min. vid 30 psi
0,002 till 190 ml/min.
0,003 till 54 ml/min.
Pumphuvud:
102R snabbväxlingspumphuvud
114DV flip-top pumphuvud
3-kanals pumphuvud
400D1 enkanaligt pumphuvud
Tvåkanaligt pumphuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 120-serien är den perfekta pumpen för att maximera utbytet vid fermentering och cellodlingstillämpningar. Ultrakompakt och stapelbar för flera tillsatser såsom pH-kontroll, antiskum, näringsämnen och bufferttillskott, 120 erbjuder den idealiska kombinationen av storlek och teknologi för att optimera din process. 120-seriens pump är perfekt lämpad för engångssystem. Felfritt rörbyte tar bara sekunder.
- Biofarmaceutiska processer kräver noggrann och repeterbar pumpning som är lätt att validera. Med ett exceptionellt hastighetsområde på 2 000:1 levererar pumpen i 100-serien den flexibilitet och renhet som är så mycket för läkemedelsprövningar. Ett knappsatslås säkrar dina pumpparametrar för konsekvent och repeterbar prestanda.
Pumphuvudalternativ tillgängliga som standard (andra tillgängliga på begäran):
- 120R enkelkanaligt pumphuvud med två valsar för kontinuerlig slang
Specifikationer
Specifikationer
| Visningstyp | LED |
| Flödeshastighet | 0,001 till 170 ml/min. vid 30 psi |
| Motorhastighet | 1 till 200 rpm |
| Extern kontroll | Manuell |
| Modell | 120S/DV |
| Pumphuvud | 114DV flip-top pumphuvud |