Learn More
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ &Multiprobe Robotic Tips
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volym (metrisk):
20 μL
25μ L
50 μl
175μ L
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Klart
Svart
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4800
Paket med 960
Beskrivning
- Rackad
- Svarta och klara tips tillgängliga
- Med vätskenivåavkänning
- Icke-sterila och försteriliserade spetsar
- Blå, röda och gröna ställfärgsinsatser
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Svart |
| Rack färg | Grön |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Rena påståenden | DNas-, RNas- och pyrogenfri |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Automatisering, Vätskenivåavkänning, Rund |
| Förpackning | SBS Kuggstång |
| Visa mer |