Läs mer
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ &Multiprobe Robotic Tips
Produktkod. 12772916 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Volym (metrisk):
20 μl
25μ L
50 μl
175μ L
200 μl
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Färg:
Klart
Svart
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
Paket med 960
Produktkod. 12772916
Brand: Axygen™ RRP50CBKR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Volymen sträcker sig från 20 till 200 μL
  • Rackad
  • Svarta och klara tips tillgängliga
  • Med vätskenivåavkänning
  • Icke-sterila och försteriliserade spetsar
  • Blå, röda och gröna ställfärgsinsatser
Beställningsinfo
96 tips/ställ, 10 ställ/pack, 5 pack/väska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 50 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Svart
Rack färg Grön
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Rena påståenden DNas-, RNas- och pyrogenfri
Formatera Ställ
Tipsstil Automatisering, Vätskenivåavkänning, Rund
Förpackning SBS Kuggstång
Kvantitet 50 Rack/Cs.
För användning med (utrustning) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head