Läs mer
Masterflex™ Peroxidhärdad silikonslang
Produktkod. 11756128
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
3,2 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3,2 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
11,2 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
25fot
Varje
Produktkod. 11756128
Brand: Masterflex™ 0641172
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer. Cole-Parmer™ Peroxidhärdad silikonslang har utmärkt värmebeständighet och en låg kompressionsuppsättning.
Använd denna slang för läkemedel, bioteknik, mat och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer. Cole-ParmerTM peroxidhärdad silikonslang har utmärkt värmebeständighet och en låg kompressionsuppsättning.
  • Elastomer är FDA-kompatibel (21 CFR 177.2600) och uppfyller USP Klass VI krav.
  • Tillverkad enligt GMP
  • Luktfri, giftfri och genomskinlig
  • Temperaturområde: -51 till 238 °C
  • Sterilisera: Autoklav eller gammastrålning
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 11,2 mm
Tjocklek (metrisk) 2.4 mm
För användning med (applikation) För läkemedel, bioteknik, livsmedel och dryck, flyg och allmänna labbapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Max. Driftstemperatur (metrisk) 238 °C