Läs mer
Fisherbrand™ Petriskålar av polystyren, sterila
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
14,2 mm
16,2 mm
Ventilera:
1
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Lågformad petriskål |
| Kanter | Upphöjd ås |
| Kvantitet | 600 Etui |
| Ventilera | 3 |
| Höjd (metrisk) | 14,2 mm |
| Diameter (metrisk) | 90 mm |