Läs mer
Fisherbrand™ Petriskålar av polystyren, sterila
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15788517 Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
14,2 mm
16,2 mm
Ventilera:
1
3
Förpackningsstorlek:
Paket med 600
Produktkod. 15788517
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En rad aseptiska eller sterila petriskålar av hög kvalitet som är perfekta för mikrobiell eller cellodling, eller för provtagning, undersökning och förvaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Petriskål
Kvantitet 600 Etui
Ventilera 3
Höjd (metrisk) 16,2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm