missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Petroleum ether, pure, boiling range ca. 180-280°C

Produktkod. p-3212776 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metall trumma
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.

Produktkod. 10720064

Brand: Thermo Scientific Acros 387490010

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.

CAS: 8008-20-6

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 8008-20-6
MDL-nummer MFCD00135561

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Petroleum ether
Färg Färglös
Densitet 0.7900g/mL, 0.79
Kokpunkt 200.0°C to 250.0°C
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4300 to 1.4500
Kvantitet 1 L
Merck Index 15,5342
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.