Läs mer
IKA™ PETTE fixa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16258491 Handla allt IKA Produkter
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16258491
Brand: IKA™ 0020011228
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En ergonomisk känsla kombinerat med kompromisslös exakt prestanda: de IKA single fix och vario pipetter kan användas för många applikationer i det moderna laboratoriet.
En ergonomisk känsla kombinerat med kompromisslös exakt prestanda: de IKA single fix och vario pipetter kan användas för många applikationer i det moderna laboratoriet.
  • Färgkodning förenklar det snabba valet av en lämplig pipett.
  • Beständighet mot slag, UV och kemikalier säkerställer att spetskonen ger en långsiktig tillförlitlig dosering.
  • PETTE fix och vario är helt autoklaverbara och säkerställer därför enkel sterilisering för att garantera felfri, exakt och säker drift.
Ergonomisk design
  • IKA pipetter levereras inklusive utbytbara grepp i olika former och material.
  • Passar garanterat bra i handflatan.
  • Minimala friktions- och fjäderkrafter säkerställer också dosering med ergonomisk hantering; utan ansträngning.
  • Pipettspetsen kan frigöras oavsett handposition, medan volymjusteringen är säkert låst.
Hållbar konstruktion
  • Spetskonen och kolven är belagda med ett högkvalitativt diamantliknande kol (DLC).
  • Funktionell och minimalistisk design garanterar särskilt robusta pipetter som tillförlitligt mäter dag för dag på lång sikt.
En stor display
  • Displayen visar inställda volymer med lättlästa tecken. Den djupa positionen tillåter också avläsning under pipettering, utan att ändra handpositionen.
Användarvänlig kalibrering
  • De IKA programvara som används för att planera, utföra och registrera kalibreringstester för PETTE fix och vario är särskilt användarvänlig.
Enkelt underhåll och justering
  • Volymenheten med kolv och tätning kan tas isär och rengöras med bara några enkla steg. Om justering är nödvändig kan den göras utan extra verktyg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell Fixa 1000μ L
Sterilitet Icke-steril
Typ Fixa och Vario Pipett
Volym (metrisk) 1 000μ l
Temperatur (metrisk) Drift 5 till 40 °C
Längd (metrisk) 247 mm
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm
Vikt (metrisk) 0.083 kg