Läs mer
IKA™ PETTE Multi 8-kanals pipett
Handla allt IKA Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
100 μl
200 μl
Beskrivning
- De IKA PETTE multi 8 Channel Pipette Series har 8 kanals pipettalternativ som kan rymma upp till 200μ L vätska.
- Färgkodning förenklar det snabba valet av rätt pipett.
- Den slagtåliga, UV-beständiga och kemiskt resistenta koniska spetsen säkerställer tillförlitlig mätning på lång sikt.
- Förbättrad ergonomi tack vare utbytbara handtag i olika former och material.
- De ergonomiska handtagen säkerställer den bästa passformen för din hand, vilket möjliggör exakta och repeterbara resultat.
- Pipetteringsvolymen justeras enkelt genom fin- eller grovjusteringar och den valda volymen kan när som helst avläsas från displayen i stora siffror.
- Efter pipetteringsprocessen matas pipettens spets ut snabbt genom att helt enkelt trycka på den centrala multifunktionsknappen.
- Kolven och spetskonen är gjorda av DLC-belagt rostfritt stål, som är motståndskraftigt mot typiskt slitage.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Gul |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Typ av grepp | Ergonomi |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal kanaler | 8 |
| Typ | Pipett |
| Volym (metrisk) | 200 μl |
| Ökar | 0,2μ l |
| Visa mer |