Läs mer
IKA™ PETTE Multi 8-kanals pipett
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200003520 Handla allt IKA Produkter
Volym (metrisk):
10 μl
100 μl
200 μl
Produktkod. 17804394
Brand: IKA™ 0020017943
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PETTE multi är en serie mekaniska luftförskjutningspipetter med 8 kanaler för exakt dispensering i mikroliter- eller djupbrunnsplattor.
  • De IKA PETTE multi 8 Channel Pipette Series har 8 kanals pipettalternativ som kan rymma upp till 200μ L vätska.
  • Färgkodning förenklar det snabba valet av rätt pipett.
  • Den slagtåliga, UV-beständiga och kemiskt resistenta koniska spetsen säkerställer tillförlitlig mätning på lång sikt.
  • Förbättrad ergonomi tack vare utbytbara handtag i olika former och material.
  • De ergonomiska handtagen säkerställer den bästa passformen för din hand, vilket möjliggör exakta och repeterbara resultat.
  • Pipetteringsvolymen justeras enkelt genom fin- eller grovjusteringar och den valda volymen kan när som helst avläsas från displayen i stora siffror.
  • Efter pipetteringsprocessen matas pipettens spets ut snabbt genom att helt enkelt trycka på den centrala multifunktionsknappen.
  • Kolven och spetskonen är gjorda av DLC-belagt rostfritt stål, som är motståndskraftigt mot typiskt slitage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 8655
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grå
Disponibel Återanvändbar
Typ av grepp Ergonomi
Material Rostfritt stål
Antal kanaler 8
Typ Pipett
Volym (metrisk) 10 μl
Ökar 0,01μ l
Mått (L x B x H) 63 x 83 x 235 mm