Läs mer
Cole-Parmer™ PFA gängad plugg
Produktkod. p-7116342
Trådstorlek:
1/2 tum.
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11775758
Brand: Cole-Parmer™ 0654640
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gängade beslag erbjuder mer permanent installation
  • Kemiskt inert PFA hanterar de flesta aggressiva kemikalier
  • Gängad reducerande bussning
  • Välj storlek och material som uppfyller dina applikationsbehov
  • Använd med våra styva slangar för dina högtrycksapplikationer
Specifikationer
Typ Plugg
Färg Klart
Trådstorlek 1/2 tum.
Porttyp Manlig NPT Montering
Steriliseringsmetod Endast etylenoxid (ETO).
Total längd (engelska) 27/32 tum.
Material PFA
Total bredd (engelska) 15/16 tum.