Läs mer
pH 4,00 Ftalatfri buffertlösning vid 20 °C, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11430459 Handla allt Reagecon Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 l
missing translation for 'unitSize'
1 L
Product Code. 11430459
missing translation for 'mfr': Reagecon CC1040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testad, certifierad, NIST spårbar och lagringsstabil buffertlösning.
  • Ftalatfri
  • pH-buffertreferensstandard, pH-buffertreferensmaterial
  • Testad och certifierad enligt en ISO17025 ackrediterad testmetod (INAB Ref: 264T) och NIST spårbart.
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten, även efter att flaskan öppnats.
Specifications
Beskrivning Accuracy ± 0.01 pH units
pH 4.00 ±0.01
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 l
Förpackning HDPE-flaska GL45
compliance-icons
Product Identifier
  • BUFFER SOLUTION pH 4.00 ± 0.01 @ 20°C
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: citric acid monohydrate