Läs mer
pH-buffertpåsar, METTLER TOLEDO™
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-194215 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kvantitet:
30 x 20 mL
pH:
10.0
4, 7, 10
Förpackningsstorlek:
597ml
600ml
Produktkod. 10431721
Brand: Mettler Toledo 51302079
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Buffertlösningar i förseglade påsar för enkel och exakt kalibrering av pH-mätutrustning.
  • Spårbar till NIST primära standarder
Notera: Bilden ovan är endast representativ. Se Specifikationer för specifika detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå/Vit
Koncentration 0.02 M
För användning med (applikation) Kalibrering
För användning med (utrustning) pH-mätare
pH 10.0
Fysisk form Vätska
Kvantitet 30 x 20 mL
Lösningstyp Buffer
Förpackning Påsar
Kvalitet Lab