Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationsmikroelektrod
Produktkod. 10087870 Handla allt SI Analytics Produkter
Kontakttyper:
BNC och Pin
DÅN
DIN
DIN, 4 mm banankontakt, 4 mm Banana Plug
Fast kabel
Plugghuvud
Typ:
pH Combination Electrode
pH-kombinationselektrod
pH-mikrokombinationselektrod
Membran:
Cylinder
Sfär
Spjut
Diameter (metrisk):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10087870
Brand: SI Analytics™ 285105127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ hög mätnoggrannhet, stabilitet och lång livslängd samtidigt som du bibehåller hög anpassningsförmåga till dina mätuppgifter. SI Analytics™ pH Combination Micro-Electrode är robust, hållbar och lätt att rengöra.
  • Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
  • Dubbel knutpunkt Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
  • Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
  • Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Fast kabel
Korsning Platina membran
Material A-glas
pH-intervall 7,0± 0,3
Typ pH-mikrokombinationselektrod
Intern referens Ag/AgCl
Membran Spjut
Temperaturområde (metriskt). −5 till +100 °C
Längd (metrisk) 96 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 5 mm