Läs mer
SI Analytics™ pH-kombinationsmikroelektrod
Produktkod. 10359761 Handla allt SI Analytics Produkter
Kontakttyper:
BNC och Pin
DÅN
DIN
DIN, 4 mm banankontakt, 4 mm Banana Plug
Fast kabel
Plugghuvud
Typ:
pH Combination Electrode
pH-kombinationselektrod
pH-mikrokombinationselektrod
Membran:
Cylinder
Sfär
Spjut
Diameter (metrisk):
12/3 mm
3 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10359761
Brand: SI Analytics™ 285105176
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ hög mätnoggrannhet, stabilitet och lång livslängd samtidigt som du bibehåller hög anpassningsförmåga till dina mätuppgifter. SI Analytics™ pH Combination Micro-Electrode är robust, hållbar och lätt att rengöra.
  • Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
  • Dubbel knutpunkt Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
  • Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
  • Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Plugghuvud
Korsning Keramiskt membran
Material A-glas
pH-intervall 7,0± 0,3
Typ pH-mikrokombinationselektrod
Intern referens Ag/AgCl
Membran Cylinder
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +100 °C
Längd (metrisk) 180 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) 3 mm