Läs mer
Thermo Scientific™ pH-gradientbuffertar
Description
Robusta reproducerbara gradienter som är applicerbara på ett brett utbud av MAbs och redo att användas med befintliga LC-kolonner och system, utan att behöva formulera mobila faser.
Få snabba och mycket robusta, reproducerbara HPLC-gradienter med hjälp av Thermo Scientific™ CX-1 pH-gradientbuffertar. Dessa buffertar är enkla att optimera och lätta att automatisera och är tillämpliga för HPLC-separation av majoriteten av bioterapeutiska läkemedel för monoklonala antikroppar (mAb). CX-1 pH-gradientbuffertar är redo att användas med befintliga HPLC-kolonner utan att behöva formulera mobila faser. CX-1-buffertarna sparar tid vid metodutveckling, underlättar metodöverföring till QA/QC för ett brett utbud av mAb-laddningsvarianter genom ett generiskt HPLC-baserat tillvägagångssätt för mAb-karakterisering och kräver inte tidskrävande mobilfasjusteringar.
pH buffer solutions can be used to generate highly reproducible, linear pH gradients in cation exchange chromatography.
- Robust, reproducible gradients
- Predict biomolecule pH
- Simple method optimization
- Easily automated
- Applicable to the majority of MAbs
Unlike traditional cation exchange chromatography using salt gradients, it is possible to predict the pH and the expected retention of the charge variants and use a narrow pH range to get a higher resolution separation.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | CX-1 pH Gradient Buffer Kit, Buffer A + Buffer B |
| För användning med (utrustning) | LC Columns and Systems |
| Typ | CX-1 pH Gradient Buffer Kit |
| Volym (metrisk) | 125 mL |
| pH | 5.6 to 10.2 |
| Kvantitet | 125 mL + 125 mL |
| Produktlinje | Thermo Scientific |