Läs mer
Macherey-Nagel™ pH-papper
Produktkod. 10549641 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
pH-intervall:
0,5 till 5,5
1 till 11
1 till 14
3,8 till 5,8
4 till 7
5,4 till 7
5,5 till 9
6,4 till 8
7,2 till 9,7
9 till 13
Förpackningsstorlek:
5m
Paket med 5
Varje
Produktkod. 10549641
Brand: Macherey-Nagel™ 90208
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät pH enkelt och enkelt. Macherey-Nagel™ pH-papper kommer i ett cirkulärt format med en mängd olika pH-intervall.
  • Universella och speciella indikatorpapper - enkel pH-mätning
  • Universella och speciella indikatorpapper levereras i plastrullar som säkerställer skydd mot yttre påverkan.
  • Alltid redo att användas.
  • Reaktionsfärgen på papperet jämförs med färgskalan och avläser pH. Möjliggör en mycket enkel pH-mätning.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
pH-intervall 5,4 till 7
Formatera Rulla
Examen <5.4, 5.4, 5.7, 6.0, 6.2, 6.4, 6.7, 7.0 >7.0
Kvantitet 1 vardera
Typ pH-papper