Läs mer
Christeyns™ Phago'Solution
Produktkod. 17870255
Volym (metrisk):
500 ml
1 l
5 l
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17870255
Brand: Christeyns™ C65045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Phago'Solution is intended for hygienic and surgical hand disinfection as an alternative to simple or hygienic hand washing in the absence of a water point, during serial contact, and before any aseptic gesture.
  • Antimicrobial activity in 30 sec.
  • Dermatologically tested
  • Promotes a high level of compliance
Specifikationer
Produkttyp Hand Disinfectant
Färg Colorless
Form Liquid
Kvantitet 12 Airless Bottles
Volym (metrisk) 1 l