Läs mer
Christeyns™ Phago'Solution
Volym (metrisk):
500 ml
1 l
5 l
Beskrivning
- Antimicrobial activity in 30 sec.
- Dermatologically tested
- Promotes a high level of compliance
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hand Disinfectant |
| Färg | Colorless |
| Form | Liquid |
| Kvantitet | 2 Cans |
| Volym (metrisk) | 5 l |