Läs mer
Köttermann Apotek dragskåp med media
Produktkod. 17302189
Konfigurationsalternativ:
Ingen ventilationsfläkt
Ventilationsfläkt
Pluggtyp:
GB Plugg
Plugg typ D (Old British Plug)
Schuko plugg
Produktkod. 17302189
Brand: Köttermann 45100024
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Denna Apoteksdragskåp med media är designad för hantering av farliga ämnen på apotek och är idealisk för arbete med dammiga preparat eller flyktiga kemikalier.
  • För säkert arbete med dammbildande preparat och flyktiga kemikalier
  • Långvarig stålkonstruktion med polyakrylbåge i ett stycke
  • Ergonomiska funktioner för att förbättra arbetsflödet
  • Låg, kompakt design för små laboratorier
Specifikationer
Konfigurationsalternativ Ventilationsfläkt
Mått (L x B x H) 640 x 900 x 1350 mm
Inkluderar Media
Pluggtyp GB Plugg
Spänning 230 V
Vikt (metrisk) 115 kg