Läs mer
Köttermann Apotek dragskåp med media
Konfigurationsalternativ:
Ingen ventilationsfläkt
Ventilationsfläkt
Pluggtyp:
GB Plugg
Plugg typ D (Old British Plug)
Schuko plugg
Beskrivning
- För säkert arbete med dammbildande preparat och flyktiga kemikalier
- Långvarig stålkonstruktion med polyakrylbåge i ett stycke
- Ergonomiska funktioner för att förbättra arbetsflödet
- Låg, kompakt design för små laboratorier
Specifikationer
Specifikationer
| Konfigurationsalternativ | Ventilationsfläkt |
| Mått (L x B x H) | 640 x 900 x 1350 mm |
| Inkluderar | Media |
| Pluggtyp | Schuko plugg |
| Spänning | 230 V |
| Vikt (metrisk) | 115 kg |