Läs mer
Cytiva Pharmalyte™ Bäraramfolyter
Produktkod. 10126554 Handla allt Cytiva Produkter
pH-intervall:
2,5 till 5
3 till 10
4 till 6,5
4,2 till 4,9
5 till 8
6,7 till 7,7
8 till 10,5
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Produktkod. 10126554
Brand: Cytiva 17056601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används vid isoelektrisk fokusering. Cytiva Pharmalyte™ Bäraramfolyter framställda genom sampolymerisation av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin, finns tillgängliga i fem breda och fyra smala pH-intervall.
  • Co-polymerisates of glycine, glycylglycine, amines and epichlorhydrin
  • Form extremely stable, linear pH gradients under the influence of electric fields
  • Available in both narrow and broad pH ranges to suit specific application
  • Broad ranges can be used directly for agarose, Ultrodex or polyacrylamide gels
  • Narrow ranges provide high resolution for dedicated applications using polyacrylamide gels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Colorless to Light Yellow
För användning med (utrustning) PhastSystem Automated Electrophoresis Unit
pH-intervall 6,7 till 7,7
Produkttyp Pharmalyte carrier Ampholyte
Form Liquid
Formulering Co-polymerization of Glycine, Glycylglycine, Amines and Epichlorohydrin
För användning med (applikation) IEF
Kvantitet 25mL
Förvaringskrav 2° to 8°C