Läs mer
Cytiva Pharmalyte™ Bäraramfolyter
Produktkod. 10259004 Handla allt Cytiva Produkter
pH-intervall:
2,5 till 5
3 till 10
4 till 6,5
4,2 till 4,9
5 till 8
6,7 till 7,7
8 till 10,5
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Produktkod. 10259004
Brand: Cytiva 17045101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid isoelektrisk fokusering. Cytiva Pharmalyte™ Bäraramfolyter framställda genom sampolymerisation av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin, finns tillgängliga i fem breda och fyra smala pH-intervall.
  • Sampolymerisat av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin
  • Bildar extremt stabila, linjära pH-gradienter under påverkan av elektriska fält
  • Finns i både smala och breda pH-intervall för att passa specifika tillämpningar
  • Breda intervall kan användas direkt för agaros, Ultrodex eller polyakrylamidgeler
  • Smala intervall ger hög upplösning för dedikerade applikationer med polyakrylamidgeler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös till ljusgul
För användning med (utrustning) PhastSystem Automatiserad elektroforesenhet
pH-intervall 2,5 till 5
Produkttyp Pharmalyte bärare Ampholyte
Form Vätska
Formulering Sampolymerisation av glycin, glycylglycin, aminer och epiklorhydrin
För användning med (applikation) IEF
Kvantitet 25mL
Förvaringskrav 2° till 8 °C