Läs mer
Cytiva Pharmalyte™ Bäraramfolyter
Handla allt Cytiva Produkter
pH-intervall:
2,5 till 5
3 till 10
4 till 6,5
4,2 till 4,9
5 till 8
6,7 till 7,7
8 till 10,5
Förpackningsstorlek:
25ml
Varje
Beskrivning
- Co-polymerisates of glycine, glycylglycine, amines and epichlorhydrin
- Form extremely stable, linear pH gradients under the influence of electric fields
- Available in both narrow and broad pH ranges to suit specific application
- Broad ranges can be used directly for agarose, Ultrodex or polyacrylamide gels
- Narrow ranges provide high resolution for dedicated applications using polyacrylamide gels
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Colorless to Light Yellow |
| För användning med (utrustning) | PhastSystem Automated Electrophoresis Unit |
| pH-intervall | 4,2 till 4,9 |
| Produkttyp | Pharmalyte carrier Ampholyte |
| Form | Liquid |
| Formulering | Co-polymerization of Glycine, Glycylglycine, Amines and Epichlorohydrin |
| För användning med (applikation) | IEF |
| Kvantitet | 25mL |
| Förvaringskrav | 2° to 8°C |