Läs mer
Motic™ Fasstopp 0,5 Ph1 (10X, 20X, 40X)
Produktkod. 15465362
För användning med (utrustning):
AE31E Mikroskop, 10X, 20X, 40X fasobjektiv
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15465362
Brand: Motic™ 1101000202421
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd faskontrast för att förbättra visualiseringen av genomskinliga prover. Motic™ Phase Stop 0,5 Ph1 (10X, 20X, 40X) är ett ringformigt ljusstopp som passar i din kondensor.
  • Öka kontrast och detaljurskiljning utan färgning eller fixering, vilket möjliggör studier av levande celler.
  • Måste matchas och justeras mot objektivfasplattan.
Specifikationer
Typ Fasstopp anulus
Beskrivning 0.5 Ph1 (10X, 20X, 40X)
För användning med (utrustning) AE31E Mikroskop, 10X, 20X, 40X fasobjektiv