Läs mer
Fenetylisocyanat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10227982 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
Produktkod. 10227982
Brand: Thermo Scientific Acros 380660050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1943-82-4 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1943-82-4
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.18
MDL-nummer MFCD00037044
InChI-nyckel HACRKYQRZABURO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenethyl isocyanate, 2-isocyanatoethyl benzene, phenylethyl isocyanate, 2-phenylethyl isocyanate, 2-phenylethylisocyanate, phenylethylisocyanate, phenethylisocyanate, benzene, 2-isocyanatoethyl, 2-isocyanato-ethyl-benzene, 2-phenethyl isocyanate
PubChem CID 160602
ChEBI CHEBI:60067
IUPAC-namn 2-isocyanatoetylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenethyl isocyanate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0630g/mL, 1.063
Kokpunkt 210°C
Flampunkt 99°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5(CH2)2NCO
Brytningsindex 1.5210 to 1.523
Kvantitet 5 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene
Formel vikt 147.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenethyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.