Läs mer
Fenolfristående kristaller, certifierade AR , för analys, uppfyller analytiska specifikationer för Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073387 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
500g
Produktkod. 10734381
Brand: Fisher Chemical P/2360/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C6H6O, CAS-nummer-108-95-2, oxibensen, hydroxibensen, karbolsyra, fenylhydroxid, monofenol, fenylhydrat, fensyra, fenylsyra, fenylalkohol, bensenol, 1 kg, 182 grader C, CHEBI: 918 g, färglös till 918 g, 82°C, 82°C, 918g, 182°C, 82°C, 918g, 918g. ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N, 39 grader C, 2143, 94.113
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-95-2
Molekylformel C6H6O
Molekylvikt (g/mol) 94.11
MDL-nummer MFCD00002143
InChI-nyckel ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbolic acid, hydroxybenzene, phenic acid, phenylic acid, oxybenzene, benzenol, phenyl hydrate, monophenol, phenyl hydroxide, phenylic alcohol
PubChem CID 996
ChEBI CHEBI:15882
IUPAC-namn fenol
LEDER OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenol Detached Crystals
Smältpunkt 39°C
Färg Färglös till Vit
pH 6
Kokpunkt 182°C
Förpackning Pulverburk av plast
Kvantitet 500 g
Viskositet 3.437 mPaS (50°C)
Formel vikt 94.11g/mol
Ångtryck 0.4mbar at 20°C
Fysisk form Kristallin fast