Läs mer
Fenolröd indikator, ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15653830 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 15653830
Brand: Honeywell-Fluka 3266110G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Indikator, ACS-reagens
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 143-74-8
Molekylformel C19H14O5S
Molekylvikt (g/mol) 354.38
MDL-nummer MFCD00003552
InChI-nyckel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Phenolsulfonphthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenol Red
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 326470
Formel vikt 354.38g/mol
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall 6.8 to 8.2 (yellow to red)
Färg Rött
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver