Läs mer
Phenol Red, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Produktkod. 11463723 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
5g
Produktkod. 11463723
Brand: Fisher Chemical P/2420/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 143-74-8
Molekylformel C19H14O5S
Molekylvikt (g/mol) 354.38
MDL-nummer MFCD00003552
InChI-nyckel BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Smältpunkt 300°C
IUPAC-namn 4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
Formel vikt 354.38g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Brown/Red
Kvantitet 500 g
Fysisk form Powder