Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fenol Rött natriumsalt
Produktkod. 11485047
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11485047
Brand: Thermo Scientific Chemicals B21948.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
Fenolrött natriumsalt som vanligtvis används i cellbiologiska laboratorier som en pH-markör för cellvävnadsodling. Under normala förhållanden kommer fenolrött tillsatt till odlingsmediet att ha en rosa-röd färg. Om det är döende celler eller överväxt av föroreningar, kommer detta att orsaka en förändring i pH vilket resulterar i en förändring i indikatorfärg. Denna färgförändring är en indikation på att mediet måste bytas ut. Dessutom kan fenolrött potentiellt vara användbart som en differentieringsfaktor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Fenolrött natriumsalt som vanligtvis används i cellbiologiska laboratorier som pH-markör för cellvävnadsodling. Under normala förhållanden kommer fenolrött tillsatt till odlingsmediet att ha en rosa-röd färg. Om det är döende celler eller överväxt av föroreningar, kommer detta att orsaka en förändring i pH vilket resulterar i en förändring i indikatorfärg. Denna färgförändring är en indikation på att mediet måste bytas ut. Dessutom kan fenolrött potentiellt vara användbart som en differentieringsfaktor.
Löslighet Lösligt i vatten
, vilket ger en mörkröd lösning (25 mg/ml), alkohol (4 mg/ml), metanol, etanol (200 mg/ml) och vattenhaltiga alkalihydroxider eller karbonater med bildning av en rödfärgad lösning.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34487-61-1
Molekylformel C19H13NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 376.358
MDL-nummer MFCD00066901
InChI-nyckel HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Synonym phenol red, sodium salt, phenolsulfonephthalein sodium salt, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiol-3-yl phenolate, phenol red sodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, monosodium salt, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis-, sodium salt 1:1, phenol red, acs, phenolredsodiumsalt, phenolsulfonephthalein sodium, sodium 4-3-4-hydroxyphenyl-1,1-dioxo-2,1??-benzoxathiol-3-yl benzenolate
PubChem CID 23686673
IUPAC-namn natrium;4-[3-(4-hydroxifenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-bensoxatiol-3-yl]fenolat
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifications
Kemiskt namn eller material Phenol Red sodium salt
Smältpunkt 285°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 6260026
Merck Index 14,7247
Löslighetsinformation Soluble in water yielding a dark red solution (25mg/ml),alcohol (4mg/ml),methanol,ethanol (200mg/ml),and aqueous alkali hydroxides or carbonates with formation of a red colored solution.
Formel vikt 376.37
compliance-icons
Product Identifier
  • Phenol red sodium salt
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Phenol red sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.