Läs mer
Corning™ Fenoliska skruvgängade lock
Handla allt Corning Produkter
Höjd (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 288
Beskrivning
Dessa lock är tillverkade av ett harts speciellt framtaget för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Kepsar har en inlimmad vit gummifoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 13-415 |
| Liner material | Gummi |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Fenol |
| Färg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 13,5 mm |
| Antal per förpackning | 36 st |
| nr per ärende | 36 st |
| Förpackning | 36 st |
| Visa mer |