Läs mer
Fenolftaleinlösning R1, EP-klass, Reagecon™
Handla allt Reagecon Produkter
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
Fenolftaleins vanliga användning är som en indikator vid syra-bastitrering. Den fungerar också som en komponent i universell indikator, tillsammans med metylrött, bromtymolblått och tymolblått. Denna lösning framställs genom att lösa 10 g fenolftalein i 1 L etanol. Lösningen blir röd som reaktion på baser och förblir färglös i syror.
- Tillverkad i en ISO 9001-kompatibel anläggning enligt Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) riktlinjer
- Försedd med ett analysintyg och en etikett som visar parti och utgångsdatum
- Den färdiga produkten eliminerar tiden och arbetet med att förbereda exakta reagenser och volymetriska lösningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-2-benzofuran-1(3H)-one |
| Smältpunkt | -114.5°C |
| Kokpunkt | 78°C |
| CAS | 77-09-8, 64-17-5 |
| Koncentration | 10g/L |
| Molekylformel | C20H14O4 |
| MDL-nummer | MFCD00005913 |
| InChI-nyckel | KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | OC1=CC=C(C=C1)C1(OC(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 3,3-bis(4-hydroxifenyl)-2-bensofuran-1-on |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- PHENOLPHTHALEIN SOLUTION R1 - EUROPEAN PHARMACOPOEIA
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol, Phenolphthalein