Läs mer
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate, 98%
Produktkod. 10184690 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Produktkod. 10184690
Brand: Thermo Scientific Acros 211830100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate, 98%, C6H5Na2O4P.2H2O, CAS Number-66778-08-3, sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate, 10g, White, 221-917-4, 254.09, HYGROSCOPIC, UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N, Authentic, phenyl dihydrogen phosphate;sodium;dihydrate, C6H5OP(O)(ONa)2.2H2O, >300.0 deg.C | CAS: 66778-08-3 | C6H5Na2O42H2O | 254.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66778-08-3
Molekylformel C6H5Na2O42H2O
Molekylvikt (g/mol) 254.09
MDL-nummer MFCD00149080
InChI-nyckel UMRLIPYPVZYYFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodiumphenylphosphatedibasicdihydrate
PubChem CID 131883070
IUPAC-namn fenyldivätefosfat;natrium;dihydrat
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(=O)(O)O.O.O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Namnnotering 98%
Smältpunkt >300,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5OP(O)(ONa)2·2H2O
Kvantitet 10 g
Merck Index 14, 3357
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and chloroform,insoluble in acetone and ether
Formel vikt 254.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.