Läs mer
Fenylacetylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7027920
Kvantitet:
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
500g
Produktkod. 11484030
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24987.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 103-80-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Fenylacetylklorid används vid framställning av 1,2-difenyletanon genom reaktion med jodbensen med användning av tetrabutylammoniumtetrafluorborat som en fasöverföringskatalysator. Det används ofta i den kemiska industrin för tillverkning av färgämnen och farmaceutiska produkter. Det spelar en viktig roll vid beredningen av penicillin. Vidare används det för att framställa estrar för smakämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenylacetylklorid används vid framställning av 1,2-difenyletanon genom reaktion med jodbensen med användning av tetrabutylammoniumtetrafluorborat som fasöverföringskatalysator. Det används ofta i den kemiska industrin för tillverkning av färgämnen och farmaceutiska produkter. Det spelar en viktig roll vid beredningen av penicillin. Vidare används det för att framställa estrar för smakämnen.
Löslighet Blandbar med
alkohol och eter.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras svalt. Inkompatibelt med aminer, vanligaste metaller, starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 103-80-0
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.59
MDL-nummer MFCD00000729
InChI-nyckel VMZCDNSFRSVYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl chloride, benzeneacetyl chloride, acetyl chloride, phenyl, phenylacetic acid chloride, phenacetyl chloride, phenylacetylchloride, unii-t30899drnd, phenyl acetyl chloride, a-toluoyl chloride, phenylacetyl
PubChem CID 7679
IUPAC-namn 2-fenylacetylklorid
LEDER ClC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylacetyl chloride
Densitet 1.168
Kokpunkt 225°C
Flampunkt 102°C (215°F)
Brytningsindex 1.5325
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2577
Beilstein 742254
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with alcohol and ether.
Formel vikt 154.6
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.