Läs mer
Phenylboronic acid, 98+%, may contain varying amounts of anhydride
Produktkod. 10041420 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 10041420
Brand: Thermo Scientific Acros 130360100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 98-80-6 | C6H7BO2 | 121.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-80-6
Molekylformel C6H7BO2
Molekylvikt (g/mol) 121.93
MDL-nummer MFCD00002103
InChI-nyckel HXITXNWTGFUOAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneboronic acid, boronic acid, phenyl, phenyl boronic acid, phenylboric acid, dihydroxyphenylborane, phenyldihydroxyborane, dihydroxy phenyl borane, phenylboronicacid, borophenylic acid, usaf bo-2
PubChem CID 66827
ChEBI CHEBI:44923
IUPAC-namn fenylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phenylboronic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 217°C to 222°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5B(OH)2
Kvantitet 10 g
Beilstein 16, 920
Fieser 01,833; 02,317; 03,221; 05,513; 07,284; 09,23; 11,408; 15,254
Merck Index 15, 1070
Löslighetsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: solubility in benzene : 1.75%, xylene : 1.2%, methanol : 178%, ether : 30.2%
Formel vikt 121.93
Procent renhet 98+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Boronic acid, phenyl-
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.