Läs mer
Thermo Scientific™ Phire Hot Start II PCR-mastermixar
Produktkod. 15391732 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Färg:
Färglös
Klart
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1000 reaktioner
200 reaktioner
Produktkod. 15391732
Brand: Thermo Scientific™ F126S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Innehåller
Phire Hot Start II DNA Polymerase levereras med 5x Phire Reaktionsbuffert och DMSO. Bufferten ger 1,5 mM MgCl2 i den slutliga 1x-koncentrationen.
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix är en bekväm 2X-blandning utformad för att minimera antalet pipetteringssteg. Mastermixen innehåller Phire Hot Start II DNA-polymeras, nukleotider och optimerad reaktionsbuffert inklusive MgCl2 .
Thermo Scientific Phire Hot Start II PCR Master Mix är en bekväm 2X-blandning utformad för att minimera antalet pipetteringssteg. Mastermixen innehåller Phire Hot Start II DNA-polymeras, nukleotider och optimerad reaktionsbuffert, inklusive MgCl2 . Endast mall och primers behöver läggas till PCR-reaktionen.
Phire Green Hot Start II PCR Master Mix innehåller också ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsklyvning.
Phire Hot Start II DNA-polymeras, som ingår i mastermixen, är ett förbättrat PCR-enzym för rutin- och högkapacitets-PCR-applikationer. Den överträffar allaTaq -baserat varmstartspolymeras på marknaden. Phire Hot Start II DNA-polymeras är betydligt snabbare, extremt robust och kan även amplifiera långa DNA-fragment med hög avkastning. Dessa egenskaper uppnås genom avancerad proteinteknik av polymeraset. Den innehåller en unik dubbelsträngad DNA-bindande domän som tillåter korta förlängningstider (10 15 –s/kb), förbättrar utbyten och ökar troheten 2-faldigt jämfört medTaq DNA-polymeras (kat. nr EP0072).
Funktioner
  • Inget återaktiveringssteg med snabb varmstart
  • Förstärk fyra gånger snabbare än med varmstartTaq
  • Minimal reaktionsoptimering på grund av hög inhibitortolerans
  • Rikliga produkter på grund av hög effektivitet
  • Amplifiera betydligt längre DNA-fragment än med någon varmstartTaq
  • Direktladdning på gel med grönt format
Användningsområden
  • Hot Start PCR
  • Rutinmässig PCR
  • Icke-high-fidelity PCR
  • Snabb PCR
  • Hög genomströmning PCR
  • Genotypsbestämning
Anteckningar
  • Den optimala glödgningstemperaturen för Phire DNA-polymeraser kan skilja sig väsentligt från det hosTaq -baserade polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Innehåll och lagring •2X Phire Green Hot Start II PCR Master Mix, 4 x 1,25 mL
• DMSO, 1 x 0,5 ml
• Nukleasfritt vatten, 4 x 1,25 mL Förvaras
vid -20 °C.
GC-rik PCR-prestanda Intermediär
Polymeras Phire Hot Start II DNA-polymeras
Reaktionshastighet Snabb
Produkttyp Hot Start PCR Master Mix
Kvantitet 200 reaktioner
Frakt skick Våt eller tor ris
För användning med (applikation) Kloning, Varmstarts-PCR
Trohet (mot Taq) 2X
Hot Start Inbyggd varmstart
Antal reaktioner 200 reaktioner
Hänga över Trubbig
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Utgångsmaterial DNA