Läs mer
Phosphatase buffer 1 (5X), Thermo Scientific™
Kvantitet:
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Formulation: 100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Phosphatase buffer 1 (5X) |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 100 mL |
| Formulering | 100mM Tris (pH 7.5) and 100mM magnesium chloride |
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu