Läs mer
Fosfatbuffertlösning, pH 7, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15656930 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
10 L
Förpackning:
Poly pail
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
Produktkod. 15656930
Brand: Honeywell Fluka 731731L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphate buffer solution
Densitet 1.01g/mL at 20°C
Kvantitet 1 L
Förpackning Polyflaska
UN-nummer NONH for all modes of transport