Läs mer
Melford Fosfoglukonsyra
Produktkod. p-200087110
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Produktkod. 30018670
Brand: Melford P203500.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 53411-70-4
  • Molekylformel: C 6 H 10 O 10 PNa 3 2H 2 O
  • Molekylvikt: 378,11
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Phosphogluconic Acid Trisodium Salt Dihydrate
CAS 57775-17-4
Molekylformel C6H10Na3O10P-2H2O