Läs mer
Fosforsyra, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, FCC, NF, Ph. EUR, 85,0-88,0 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15670710 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
4 x 2.5 L
45 kg
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
45kg
5 L
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15670710
Brand: Honeywell-Fluka 041074X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för BP, FCC, NF, Ph. EUR, 85,0-88,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7664-38-2
Molekylformel H3O4P
Molekylvikt (g/mol) 97.994
MDL-nummer MFCD00011340
InChI-nyckel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-namn fosforsyra
LEDER OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphoric Acid
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Densitet 1.685g/mL at 25°C
Ångtryck 5mmHg (25°C), 2.2mmHg (20°C)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Linjär formel H3PO4
UN-nummer UN1805
Formel vikt 98
Procent renhet 85.0 to 88.0%
Kvalitet puriss.