Läs mer
Fosfor(III)bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3208574
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11399327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040191.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-60-8 | Br3P | 270.686 g/mol
Fosfor(III)bromid används främst för omvandling av alkoholer till alkylbromider och det används i tester för frätande hud. Det används för alkenberedning och det fungerar som en Lewis-bas och en Lewis-syra. Det används som en katalysator för alfa-bromering av karboxylsyror och används som mellanprodukter i hel-volhard-zelinsky-halogenering. Fosfortribromid används vid tillverkning av läkemedel som alprazolam, metohexital och fenoprofen. Det används också som brandsläckningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-60-8
Molekylformel Br3P
Molekylvikt (g/mol) 270.686
MDL-nummer MFCD00011436
InChI-nyckel IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus tribromide, phosphorous tribromide, tribromophosphine, phosphorus iii bromide, phosphorous bromide, pbr3, phosphorus bromide, phosphorus bromide pbr3, unii-58r3866pua, tribro-mophosphine
PubChem CID 24614
IUPAC-namn tribromofosfan
LEDER P(Br)(Br)Br
Specifikationer
Kokpunkt 172.9°C
Kemiskt namn eller material Phosphorus(III) bromide
Smältpunkt °C to 40°C
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Beilstein 3903060
Löslighetsinformation Micible in acetone,carbon disulfide,hydrogen sulfide,chloroform,diethyl ether and decomposes in water and alcohol.
Formel vikt 270.7
Odör Pungent
Brytningsindex 1.697
Känslighet Moisture sensitive
Utseende Colorless liquid
Densitet 2.852 g/cm3 at 20°C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphorus(III) bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Phosphorus tribromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.