Läs mer
Fosforoxiklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-222019 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10133780
Brand: Thermo Scientific Acros 191290010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX bindningsbildande reagens, Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-87-3
MDL-nummer MFCD00011443
InChI-nyckel XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
PubChem CID 24813
ChEBI CHEBI:30336
LEDER O=P(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 107.0°C
Kemiskt namn eller material Phosphorus oxychloride
Smältpunkt 1.2°C
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98.5% min. (ex Cl) (Argentometry)
Molekylformel Cl3OP
Linjär formel POCl3
Fieser 01,876; 02,330; 03,228; 04,390; 05,535; 07,292; 09,374; 11,429; 13,249; 15,267; 17,288
Merck Index 15, 7461
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ccl4, chloroform and benzene
Molekylvikt (g/mol) 153.33
Formel vikt 153.33
Procent renhet 99%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4600 to 1.4620
Densitet 1.645, 1.6450g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Phosphorus oxychloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H372-Orsakar organskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.