Läs mer
Fosfor Standard För ICP , 1000 μg/ml i H2O , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16331246 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Poly flaska
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
Produktkod. 16331246
Brand: SPEX Certiprep PLP92M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
P1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7722-76-1, 7732-18-5
Molekylformel H6NO4P
Molekylvikt (g/mol) 115.03
MDL-nummer MFCD00003396
InChI-nyckel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
LEDER N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
IUPAC-namn azan; divätefosfat
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 30 mL
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O    1000μg/mL    PLP9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLP9-3Y, -3X
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning