Läs mer
Phosphorus(V) oxide, ACS, 98% min
Produktkod. p-4824869
Kvantitet:
50 g
500 g
4 x 500 g
Förpackningsstorlek:
2000g
500g
50g
Produktkod. 11366038
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010524.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Use As a Drying and Dehydrating Agent, As a Condensing Agent in organic Synthesis, in Sugar Refining | CAS: 1314-56-3 | O5P2 | 141.94 g/mol
Används som tork- och dehydratiseringsmedel, kondensationsreagens i organisk syntes och laboratoriereagens. Används vid sockerraffinering och vid brandsläckning. Fosforpentoxid i DMSO bildar Onodera-reagens, som oxiderar alkoholer. Kan omvandla mineralsyror till anhydrider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-56-3
Molekylformel O5P2
Molekylvikt (g/mol) 141.94
MDL-nummer MFCD00011440
InChI-nyckel DLYUQMMRRRQYAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn tricyklo[3.3.1.13,7]tetrafosfoxan-1,3,5,7-tetron
LEDER O=P12OP3(=O)OP(=O)(O1)OP(=O)(O2)O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phosphorus(V) oxide
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98% min.
Synonym Phosphoric anhydride, Phosphoric oxide
Formel vikt 141.94
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Utseende White powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.