Läs mer
Palintest™ Photometer Tablet Reagens
Räckvidd:
0 till 0,5 mg/L
0 till 1,5 mg/L
0 till 100 mg/l
0 till 2,5 mg/l
0 till 20 mg/l
0 till 250 mg/L
0 till 500 mg/L
2,5 till 2 mg/l
Typ:
Alkalinitet Total (Alkaphot) Test Kit
Fluortestsats
Klor HR Test Kit
Klordioxid HR-testkit
Klordioxid LR-testkit
Molybdat HR-testkit
Organofosfonat (OP) testkit
Sulfidtestsats
Förpackningsstorlek:
50 tester
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- Bekväm tablettform.
- Lätt att använda.
- Tillgänglig för en mängd olika vattentestningsbehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Antal tester | 50 |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Räckvidd | 0 till 1,5 mg/L |
| Tillräckligt för | 50 tester |
| Typ | Fluortestsats |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- X50 TEST KIT/PHOTOM FLUORID 1,5PPM
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: lithium hydroxide, boric acid, sulphamicacid, zirconium(IV)oxychloride octahydrate