Läs mer
Palintest™ Photometer Tablet Reagens
Produktkod. 11923657
Räckvidd:
0 till 0,5 mg/L
0 till 1,5 mg/L
0 till 100 mg/l
0 till 2,5 mg/l
0 till 20 mg/l
0 till 250 mg/L
0 till 500 mg/L
2,5 till 2 mg/l
Typ:
Alkalinitet Total (Alkaphot) Test Kit
Fluortestsats
Klor HR Test Kit
Klordioxid HR-testkit
Klordioxid LR-testkit
Molybdat HR-testkit
Organofosfonat (OP) testkit
Sulfidtestsats
Förpackningsstorlek:
50 tester
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11923657
Brand: Palintest™ PM188
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fotometerreagens i bekväm tablettform. Palintest™ ; Photmoeter tablettreagenser finns tillgängliga för en mängd olika vattentestningsbehov.
  • Bekväm tablettform.
  • Lätt att använda.
  • Tillgänglig för en mängd olika vattentestningsbehov.
Specifikationer
Antal tester 50
Kvantitet 50/Pk.
Räckvidd 0 till 500 mg/L
Tillräckligt för 50 tester
Typ Alkalinitet Total (Alkaphot) Test Kit