Läs mer
Palintest™ Photometer Tablet Reagens
Räckvidd:
0 till 0,5 mg/L
0 till 1,5 mg/L
0 till 100 mg/l
0 till 2,5 mg/l
0 till 20 mg/l
0 till 250 mg/L
0 till 500 mg/L
2,5 till 2 mg/l
Typ:
Alkalinitet Total (Alkaphot) Test Kit
Fluortestsats
Klor HR Test Kit
Klordioxid HR-testkit
Klordioxid LR-testkit
Molybdat HR-testkit
Organofosfonat (OP) testkit
Sulfidtestsats
Förpackningsstorlek:
50 tester
Paket med 50
Varje
Beskrivning
- Bekväm tablettform.
- Lätt att använda.
- Tillgänglig för en mängd olika vattentestningsbehov.
Specifikationer
Specifikationer
| Antal tester | 50 |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Räckvidd | 0 till 250 mg/L |
| Tillräckligt för | 50 tester |
| Typ | Klor HR Test Kit |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: adipic acid, citricacid, potassium iodide