Läs mer
WTW™ Fotometrikyvett
Produktkod. 11701333
Volym (metrisk):
3 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 11701333
Brand: WTW™ 250621
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Glas- och kvartskyvetterna med matt sidoyta är lämpliga för automatisk kyvettdetektering av photoLab™ filter och spektralfotometer
Glas- och kvartskyvetterna med matt sidoyta är lämpliga för automatisk kyvettdetektering av photoLab™ filter och spektralfotometer. Vid användning av engångskyvetter krävs materialet PMMA samt en strukturerad eller matt sidoyta på grund av kyvettdetekteringen av photoLab™ fotometrar. Glas- och kvartskyvetterna har en märkning för att placera kyvetterna i fotometern i samma riktning för en ännu högre precision. Kyvetter för grumlighetsmätning kan märkas för att förhindra påverkan av glas: Detta möjliggör en högre noggrannhet, även för värden < 1 NTU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 3 ml
För användning med (utrustning) Fotometri
Förvaringskrav 15 °C till 25 °C
Typ TOC Cell Test Kit