Läs mer
Lovibond™ Fotometritestreagens
Kvantitet:
100 pack
15 ml
Typ:
Triazolreagens, F25
Urea-reagens 2
Förpackningsstorlek:
15ml
Paket med 100
Varje
Beskrivning
- Högsta kvalitetsproduktionsstandard
- Maximal noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Vätska |
| Kvantitet | 15 ml |
| Typ | Urea-reagens 2 |