Läs mer
Invitrogen™ pHrodo™ Antikroppsmärkningssatser
Produktkod. 18071663
Kvantitet:
3 etiketter
3 x 1 mg
3 x 100 μg
3 x 100μ g
Excitation/Emission:
505/525 nm
560/585
560/585 nm
640/655 nm
Etikett eller färgämne:
pHrodo Deep Red
pHrodo Green
pHrodo Grön
pHrodo Red
pHrodo Röd
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. 18071663
Brand: Invitrogen™ P36021
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför antikroppsinternalisering, endocytos och fagocytosexperiment med tillförsikt och lätthet med de uppdaterade pH-känsliga, ljust fluorescerande färgämnena och färdiga spinnkolonner i pHrodo Röda och gröna antikroppsmärkningssatser.
Lyft biofarmaceutisk forskning med pHrodo Antikroppsmärkningssatser, designade för att karakterisera antikroppsinternalisering, ett kritiskt steg under forskning och utveckling av antikropps-läkemedelskonjugat. Kit tillhandahåller ett enkelt, detaljerat protokoll och avancerade reningskolonner för att enkelt märka och rena antikroppar och andra stora proteiner. Aminreaktiv pHrodo färgämnen binder kovalent till antikroppar och andra proteiner för att producera ljusa, lösliga konjugat vars fluorescens ökar i sura organeller inklusive endosomer och lysosomer. Antikroppsinternalisering kan utvärderas med hjälp av flödescytometri, fluorescensmikroskopi och screening med högt innehåll.
De pHrodo Red Antibody Labeling Kit och pHrodo Green Antibody Labeling Kit tillhandahåller de reagenser som behövs för att enkelt märka tre renade protein- eller antikroppsprover med pHrodo Röd eller pHrodo Grönt färgämne. Dessa kit innehåller aminreaktiva, pH-känsliga pHrodo Rött eller grönt STP-esterfärgämne som kovalent binder till fria lysiner var som helst de förekommer i en antikropp eller ett protein.
Färgämnena som ingår i detta kit är förbättrade versioner av pHrodo Röd och pHrodo Gröna färgämnen. De är optimerade för att skapa ljusa och lösliga biokonjugat som används i studien av antikroppsinternalisering, endocytos, fagocytos och för utveckling av antikropps-läkemedelskonjugat. Dessa färgämnen är också mer lösliga än originalet pHrodo Röd och pHrodo Gröna färgämnen, vilket gör dem användbara för märkning av antikroppar som annars kan falla ut ur lösningen under konjugering. pHrodo Röd och pHrodo Gröna färgämnen är icke-fluorescerande utanför cellen, men fluorescerar ljust rött eller ljust grönt när pH i omgivningen blir surare, såsom de som finns inuti fagosomer och endosomer.
De pHrodo Röda och gröna mikroskalamärkningssatser erbjuder följande fördelar:
Bekvämlighetsmärkning —tar vanligtvis en timme, med mindre än 30 minuters praktisk tid
Mångsidighetsmärkning —kan utföras på 12-150 kDa molekylviktsproteiner
Anpassning Skapa dina —egna sonder för att studera antikroppsinternalisering, fagocytos och endocytos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Flödescytometri, fluorescensmikroskopi
Produkttyp Antikroppsmärkningssats
Kvantitet 3 x 1 mg
Tillräckligt för 3 x 1 mg reaktioner
Innehåll och lagring Förvaras kylt.
Detektionsmetod fluorescens
Excitation/Emission 560/585 nm
Märkning Skala 1 mg
Produktlinje pHrodo
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del STP Ester
Löslighet DMSO (dimetylsulfoxid)
Etikett eller färgämne pHrodo Röd
Färg Rött
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
Flödescytometerlaserlinjer 561 nm
Etiketttyp pHrodo